MABC186-I
Anti-phospho-p62 (Ser403) Antibody, clone 4F6
clone 4F6, from rat
Synonym(e):
Ubiquitin-binding protein p62, p62, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer403)
Angaben zum Gen
human ... SQSTM1(8878)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected p62/SQSTM1 (Ser403) in a Immunohistochemistry application. (Matsumoto, G., et. al. (2011). Mol Cell. 44(2):279-289).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p62/SQSTM1 (Ser403) in Neuro2a cells in which GFP fused human p62 (G-p62) was stably transfected and treated with MG132 vs. an untreated sample.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable