Merck
HF120MC5PK
Millipore
Hi-Flow Plus HF120 Membrane Cards
W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Synonym(e):
HF, Hi-Flow, immunoassay membrane, lateral flow membrane, membrane card, nitrocellulose membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
Beschreibung
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Qualitätsniveau
Verpackung
pack of 5 laminated membrane cards
Parameter
120 sec/4 cm capillary flow rate
B × L
6 cm × 30.1 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
6 cm x 30.1 cm laminated cards with Hi-Flow Plus lateral flow membrane with 2 mil backing adhered to the surface of the card
Rechtliche Hinweise
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)