Wichtige Dokumente
CR5001T06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 50 µm Code 0 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PTFE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Sterilität
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Porengröße
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm
Kartuschencode
Code 0 (2-222 O-rings)
Hinweis zur Analyse
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water