Alle Fotos(1)
Key Documents
8.04788
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonym(e):
1-Iodopropane, Propyl iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-460-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
57 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
103 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C
Übergangstemp.
flash point 44 °C
Löslichkeit
1.1 g/L
Dichte
1.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChIKey
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C