Alle Fotos(1)
Key Documents
506274
Sigma-Aldrich
PACOCF3
A novel Ca2+-independent and reversible inhibitor of phospholipase A₂ (PLA₂; IC₅₀ = 3.8 µM).
Synonym(e):
PACOCF3, Palmitoyl-Trifluormethyl-Keton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H31F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(21)17(18,19)20/h2-15H2,1H3
InChIKey
MAHYXYTYTLCTQD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein neuartiger, Ca2+-unabhängiger Inhibitor von Phospholipase A2 (IC50 = 3,8 µ;M). Kann bei höheren Konzentrationen auch Ca2+-abhängige Phospholipase A2 hemmen (IC50 = 45 µ;M).
Ein neuartiger, Ca2+-unabhängiger und reversibler Inhibitor von Phospholipase A2 (PLA2; IC50 = 3,8 µ;M). Kann bei viel höheren Konzentrationen auch Ca2+-abhängige PLA2 hemmen (IC50 = 45 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 3,8 µ;M bzw. 45 µ;M gegen Phospholipase A2 (PLA2) bzw. Ca2+-abhängige PLA2.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in DMSO in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar. Das Produkt hat einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. Über einen beliebigen Zeitraum in der Hand gehalten oder bei Raumtemperatur oder wärmer wechselt das Produkt vom festen in den flüssigen Aggregatzustand. Es wird empfohlen, das Produkt während der Verwendung zu kühlen und bei Experimenten in den Kühlschrank oder auf Eis zu platzieren. Nach der Verdünnung in Puffer nicht >; 1 Tag in wässrigen Lösungen lagern.
Wird als Lösung in Ethanol geliefert. Für einen Wechsel des Lösungsmittels den Ethanol unter Stickstoff verdunsten und sofort mit dem gewünschten Lösungsmittel rekonstituieren. Löslich in DMSO (30 mg/ml). Nur minimal löslich in wässrigen Puffern; nicht als basische Puffer verwenden; instabil bei basischem pH-Wert.
Sonstige Hinweise
Conde-Frieboes, K., et al. 1996. J. Am. Chem. Soc. 118, 5519.
Lio, Y.C., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta 1302, 55.
Ackermann, E.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 445.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3