Alle Fotos(1)
Key Documents
474788
Sigma-Aldrich
MG-132 in EtOH, ≥ 95 % durch HPLC
InSolution, ≥95%, reversible proteasome inhibitor
Synonym(e):
InSolution MG-132 in EtOH, ≥ 95 % durch HPLC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41N3O5
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Potenter, reversibler und zellpermeabler Proteasom-Inhibitor (Ki = 4 nM). Reduziert den Abbau von ubiquitin-konjugierten Proteinen in Säugetierzellen und permeablen Hefestämmen durch den 26S-Komplex ohne deren ATPase- oder Isopeptidase-Aktivitäten zu beeinflussen. Aktiviert die c-Jun-N-terminale Kinase (JNK1), die die Apoptose einleitet. Hemmt die NF-κ;B-Aktivierung (IC50 = 3 µ;M). Dieses Material ist durch HPLC zu ≥; 95 % rein. Ein durch HPLC zu ≥; 98 % reines Material (Katalog-Nr. 474791<;/A>;) ist ebenfalls erhältlich.
Potenter, reversibler und zellpermeabler Proteasom-Inhibitor (Ki = 4 nM). Reduziert den Abbau von ubiquitin-konjugierten Proteinen in Säugetierzellen und permeablen Hefestämmen durch den 26S-Komplex, ohne deren ATPase- oder Isopeptidase-Aktivitäten zu beeinflussen. Aktiviert die c-Jun-N-terminale Kinase (JNK1), die die Apoptose einleitet. Hemmt die NF-κ;B-Aktivierung (IC50 = 3 µ;M). Dieses Material ist durch HPLC zu ≥; 95 % rein. Ein durch HPLC zu ≥; 98 % reines Material (Katalog-Nr. 474791<;/A>;) und die feste Form dieser Verbindung (Katalog-Nr. <;A href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-474787">;474787<;/A>;) sind ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Ki = 4 nM für die proteasomale Hemmung
Reversibel: ja
Sekundärziel
IKK
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Physikalische Form
Eine 20-mM-Lösung (10 mg/1,05 ml) von MG-132, ≥; 95 % durch HPLC (Katalog-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-474787">;474787<;/A>;) in EtOH.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
12 °C - Information refers to the main ingredient.