Merck
444295
Sigma-Aldrich
MT1-MMP-Inhibitor, NSC405020
The MT1-MMP Inhibitor, NSC405020 controls the biological activity of MT1-MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MT1-MMP-Inhibitor, NSC405020, 3,4-Dichlor-N-(pentan-2-yl)benzamid, 3,4-Dichlor-N-(1-methylbutyl)benzamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(Cl)C=C(C(NC(C)CCC)=O)C=C1
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pentanylbenzamid-Verbindung, die als allosterischer, reversibler und selektiver Inhibitor der kollgenolytischen Aktivität von MT1-MMP wirkt. Beeinträchtigt nicht die katalytische Aktivität von zellulärem MT-1-MMP, so dass es seine Fähigkeit zur Aktivierung von MMP-2 beibehalten kann. Zielt selektiv auf die Hämopexin(PEX)-Domäne von MT1-MMP und unterdrückt dadurch dessen tumorfördernde Aktivität. Die Bindung an die PEX-Domäne ist abhängig von Met-328, Arg-330, Asp-376, Met-422 und Ser-470 in der Wirkstofftasche des Enzyms. Blockiert nachweislich die Migration von 184B5-MT-Zellen auf Kollagen-1 und unterdrückt das Wachstum von MCF7-β;3/MT-Tumoren in xenotransplantierten Mäusen (0,5 mg/kg, intratumoral).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Remacle, A.G., et al. 2012. Cancer Res.72, 2339.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable