Dokumente
376817-M
Millipore
Hexokinase II-Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Hexokinase II-Inhibitor II, 3-BP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
EG-Index-Nummer:
214-206-5
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (titration)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChIKey
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Benztraubensäure-Derivat, das als Inhibitor der Hexokinase II-vermittelten Glycolyse fungiert und das Tumorüberleben in Kulturen in-vitro und in Mäusen und Ratten in-vivo unterdrückt.
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bujis, M., et al. 2009. Invest. New Drugs27, 120.
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable