189724
Ascorbatoxidase, Cucurbita sp.
Native ascorbate oxidase from Cucurbita species. Catalyzes the oxidation of ascorbioxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. Suitable for eliminating interference of ascorbic acid in clinical assays and for determination of ascorbic acid.
Synonym(e):
Ascorbatoxidase, Cucurbita sp.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥1500 U/mg
≥300 units/mg material
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Warnhinweis
Einheitendefinition
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable