176002
Anti-Angiopoietin-2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Ang-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunohistochemistry (2-20 µg/ml)
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Davis, S., et al. 1996. Cell 87, 1161.
Suri, S. et al. 1996. Cell 87, 1171.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable