Alle Fotos(1)
Key Documents
1.19636
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-8 mit Endcapping (5 µm),
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Schüttdichte
200‑400 kg/m3
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
LiChrospher® RP-8 mit Endcapping ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit Eigenschaften der C-8-Umkehrphase mit Endcapping. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Anwendung
  • Rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products.: This study demonstrates the application of LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) in the rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products, offering a practical method for food safety analysis (Furusawa N, 1999).
Verlinkung
Ersetzt: 19636-1
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable