Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
2.1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)