Alle Fotos(1)
Key Documents
06-270
Sigma-Aldrich
Anti-Giα3-Antikörper
serum, Upstate®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
hamster, mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI3(2773)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Erkennt Giα3 und Goα; geringe Kreuzreaktivität mit anderen G-Proteinen.
Immunogen
Peptid, das der C-terminalen Region von Giα3 (KNNLKECGLY) entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Weisen Sie Giα3 mit diesem Anti-Giα3-Antikörper nach, der zur Verwendung in IP und WB validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Präparaten der Hippocampusmembran von Ratte, solubilisierten Hirnmembranen von Ratte und Maus oder Maus-3T3/A31-Zelllysaten beurteilt.
Zielbeschreibung
40 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G(o)-protein alpha-subunits activate mitogen-activated protein kinase via a novel protein kinase C-dependent mechanism.
van Biesen, T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271, 1266-1269 (1996)
J M Sands et al.
The Journal of clinical investigation, 99(6), 1399-1405 (1997-03-15)
During antidiuresis, increases in vasopressin (AVP)-elicited osmotic water permeability in the terminal inner medullary collecting duct (tIMCD) raise luminal calcium concentrations to levels (> or = 5 mM) above those associated with the formation of calcium-containing precipitates in the urine.
Disulfide bonds in the extracellular calcium-polyvalent cation-sensing receptor correlate with dimer formation and its response to divalent cations in vitro
Ward, D. T., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 14476-14483 (1998)
P Barrett et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(11), 1619-1628 (2000-08-06)
Mimicking short photoperiod melatonin signals (16 h exposure) on primary cell cultures of melatonin target cells of the ovine pars tuberalis (PT) results in an enhanced cAMP response to forskolin stimulation relative to untreated cells, a phenomenon termed sensitization. The
Jian Shi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(2), 702-715 (2015-10-16)
Depletion of sarcoplasmic reticulum (SR) Ca(2+) stores activates store-operated channels (SOCs) composed of canonical transient receptor potential (TRPC) 1 proteins in vascular smooth muscle cells (VSMCs), which contribute to important cellular functions. We have previously shown that PKC is obligatory