05-672
Anti-dimethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody, clone 6G7/H4
clone 6G7/H4, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H4K20me2, Histone H4 (di methyl K20)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G7/H4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, bovine, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys20)
Angaben zum Gen
bovine ... H4C1(617905)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable