04-1664
Anti-Histidine Tag Antibody, clone RM146
clone RM146, from rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM146, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HRG(3273)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Qualität
Western Blotting Analysis (WB): 0.2 μg/mL of this antibody detected Histidine Tag in HEK293T cell lysate transfected with His-Tag fusion protein X and E. coli lysate with His-Tag Protein Y.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash