Z685704
Tygon® Formel 2375-Laborschläuche
I.D. × O.D. 15.9 mm × 22.3 mm, L 15 m (50 ft)
Synonym(e):
chemical resistant tubing, laboratory tubing, non-leaching tubing
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 50 feet
Hersteller/Markenname
St. Gobain AJK00046
ID × AD
15.9 mm × 22.3 mm
Länge
15 m (50 ft)
Wandstärke
3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
- Resistent gegenüber MEK, Säuren, Basen, Ketonen und Alkoholen
- Frei von Weichmachern
- Keine durch Auswaschung bedingte Kontamination
- Biokompatibel
- Keine Entsorgungsprobleme
- Setzen bei Verbrennen nur Kohlendioxid und Wasser frei
- Durch Gas oder Bestrahlung sterilisiert
Spezifikationen
Reißfestigkeit: 13,1 MPa (1900 psi)
Bruchdehnung: 850 %
Zugspannung bei 100 % Dehnung: 2,9 MPa (425 psi)
Dehnungsrest (bei 75 % der Bruchdehnung): 300 %
Reißfestigkeit: 42 kN/m (240 lb-f/inch)
Druckverformungsrest konstante Durchbiegung: 100 % bei 70 °C (158 °F) über 22 Stunden
Versprödungstemperatur: < <59 °C (-75 °F)
Niedrigtemp. Flexibilität: -75°C (-103°F)
Spezifisches Gewicht: 0,9
Wasserabsorption: 0,04 % 24 Std. bei 23 °C (73 °F)
Empfohlene maximale Betriebstemperatur: 54 °C (130 °F)
Farbe: Transparent