Merck
Z550485
Sigma-Aldrich
Aldrich® ummantelter Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
140 mL
Scheibendurchm.
65 mm
Schaftdurchm.
15 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC