Merck
Z547727
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC