W515302
2-Ethylhexansäure
≥99%
Synonym(e):
2-Ethyl-capronsäure
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
4.98 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
699 °F
Expl.-Gr.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cucumber
SMILES String
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup