GF65440841
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Synonym(e):
AM303300
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 654-408-41
Größe
300 × 300 mm
Dicke
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)