GF50091162
Aluminum/Silicon
foil, Al 88%/Si 12%, thickness 7.0 mm, size 71 × 88 mm
Synonym(e):
AL130900
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 500-911-62
Größe
71 × 88 mm
Dicke
7.0 mm