GF13826437
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm wire, 0.25mm diameter, annealed, straight wire
Synonym(e):
FF215307
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-264-37
L × Durchm.
1000 mm × 0.25 mm