CLS710015
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7100-15
Corning 7100
Messbereich Volumen
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Länge
445 mm
Kapazität
15 mL
Farbe
green
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)