Merck
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
Synonym(e):
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
viscous liquid
Farbe
Colorless to Yellow
bp
152 °C
Dichte
1.043 g/cm3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,​1′-​[(2-​Hydroxyethyl)​imino]​bis-2-propanol is used in the synthesis of a hierarchically branched dendritic polymer possessing multiple dendrons on a dendrimer-like backbone
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
354.2 °F
Flammpunkt (°C)
179 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)