Merck
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl-dimethyl-ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.38
Beilstein:
4704231
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.5% (HPLC)
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
227-231 °C (lit.)
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChIKey
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable