Merck
721344
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
InChIKey
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester can be used as a substrate in the study of para-alkenylation reactions of toluene using thianthrene S-oxide and palladium catalyst.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1