Merck
644099
Sigma-Aldrich
Acetyl-13C2-L-carnitin HCl -hydrochlorid
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C7H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1+1,7+1;
InChIKey
JATPLOXBFFRHDN-FUBUMMEWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.