569615
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
95%
Synonym(e):
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
98.6 °F
Flammpunkt (°C)
37 °C