551295
N-Cyclopropyl-2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
97%
Synonym(e):
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin, Cyromazin
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
223-227 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
InChIKey
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves