540013
(R)-(+)-Propylencarbonat
98%
Synonym(e):
(R)-1,2-Propandiol-cyclocarbonat
About This Item
Dampfdruck
0.59 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Optische Reinheit
ee: 95% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter