Wichtige Dokumente
491470
3-Methylhexan-d16
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−119 °C (lit.)
Dichte
0.798 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
InChIKey
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)