456365
3-Dodecylthiophen
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C16H28S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17-15-16/h13-15H,2-12H2,1H3
InChIKey
RFKWIEFTBMACPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves