301493
2,4-Dimethylanilin
98%
Synonym(e):
1-Amino-2,4-dimethyl-benzol, 2,4-Xylidin, 4-Amino-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
0.16 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
7 %
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−14.3 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup