279919
2,7-Dimethylnaphthalin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
263 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccc(C)cc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable