Merck
238198
Sigma-Aldrich
Dimethylmaleat
96%
Synonym(e):
(2Z)-2-Butendisäure-dimethylester, (Z)-2-Butendisäure-dimethylester, (Z)-Dimethyl-2-butendioat, Dimethyl(Z)-but-2-endioat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
Beilstein:
471705
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤4% dimethyl fumarate
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 77.9 g/L at 20 °C
Dichte
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
InChIKey
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylmaleat ist ein Dienophil, das als chemisches Zwischenprodukt zur Synthese von Dienen, Kunststoffen und Copolymeren verwendet wird.
Dimethylmaleat (DMM) ist ein reaktives Dienophil und geht eine durch Ultraschallbestrahlung geförderte eine Diels-Alder-Reaktion mit substituierten Furanen ein. Die mesoporöse, siliciumhaltige SBA-15-unterstützte Cu-katalysierte Gasphasen-Hydrogenolyse von DMM zu 1,4-Butandiol (BDO) wurde nachgewiesen. Berichten zufolge beschleunigt Aluminiumchlorid die Diels-Alder-Reaktion von DMM und Anthracen. DMM kann durch die Veresterung von Maleinsäureanhydrid mit Schwefelsäure und Methanol synthetisiert werden.
Anwendung
  • Dissoziation von boviner 6S-Procarboxypeptidase A durch reversible Kondensation mit 2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid: Anwendung zur teilweisen Charakterisierung der Untereinheit III: Diese Studie untersucht die Dissoziation von boviner Procarboxypeptidase A unter Verwendung von 2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid und hebt dessen Anwendungen bei der teilweisen Charakterisierung von Enzym-Untereinheiten hervor. Die Forschung zeigt das Potenzial von Dimethylmaleat-Derivaten in Studien zur Proteinchemie und Enzymstruktur (Puigserver und Desnuelle, 1975).
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gaëtan Assemat et al.
Forensic science international, 279, 88-95 (2017-08-31)
Forty one samples of herbal spices intended to be introduced into the European market and seized by the French customs were analysed with high-field
P J Ciaccio et al.
Molecular pharmacology, 43(6), 845-853 (1993-06-01)
We report the initial identification of a 37.5-kDa putative aldoketo reductase in human colon carcinoma cells. An aminoterminal trypsin fragment was sequenced and found to be identical to bovine prostaglandin F synthase in 19 of 21 amino acids. Levels of
Bo Reum Lee et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(13), 3852-3854 (2011-02-16)
We report charge-switching ionic nanocomplexes comprised of glycol chitosan grafted with 2,3-dimethylmaleic acid (DMA) (denoted as 'GCS-g-DMA' hereafter) and a proapoptotic peptide. This system allowed for improved peptide delivery to tumor sites via a mechanism of selective peptide release when
K G Heimann et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 29(8), 575-578 (1991-08-01)
Maleic acid dimethylester (MAD) was investigated in acute and subacute dermal toxicity studies, for sensitization potential, and for in vivo and in vitro genotoxicity. The acute dermal toxicity in rats was low (LD50 greater than 2000 mg/kg body weight). Only
Michele Di Foggia et al.
International journal of biological macromolecules, 167, 620-632 (2020-12-07)
Many restoring formulations for damaged hair keratin have been developed. Some patents claim that the hair repair occurs through the reconstruction of disulfide bridges of keratin, through α,β-unsaturated Michael acceptors, such as shikimic acid and bis-aminopropyl diglycol dimaleate. To gain
Artikel
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. Since the reaction involves the formation of a cyclic product via a cyclic transition state, it is also referred to as a "cycloaddition".