232904
3-Aminothiophen-2-carbonsäure-methylester
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
100-102 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3H,7H2,1H3
InChIKey
TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas
- total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids
- preparation of thienopyrimidinone analogs
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable