145858
Isophthalsäuredinitril
98%
Synonym(e):
1,3-Dicyanobenzol, Isophthalodinitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChIKey
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves