123544
3-Butoxypropylamin
99%
Synonym(e):
γ-Butoxypropylamine, 3-(Butyloxy)propylamine, 3-(n-Butoxy)propylamine, 3-Aminopropyl butyl ether, 3-Butoxy-1-propanamine, 3-Butoxypropanamine, 3-Butyloxy-1-propylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
InChIKey
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter