104736
Isonicotinsäure-ethylester
98%
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter