Merck
Charakterisierung in der Biopharmazie
Biologika stellen eine Herausforderung für die Charakterisierung und Quantifizierung dar. Durch technische Lösungen und Anleitungen zur Methodenentwicklung wird die Entwicklung von biologischen Arzneimitteln mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Reinheit, Wirksamkeit und Konformität in Übereinstimmung mit den ICH Q6B-Richtlinien sichergestellt.
Biopharmazeutika sind Arzneimittel, die mit biotechnologischen Methoden hergestellt werden. Dazu gehören monoklonale Antikörper (mAk), therapeutische Proteine, Fusionsproteine, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und andere entsprechende Biologika. Bei der Charakterisierungsprüfung geht es um das Verständnis der physikalischen und chemischen Eigenschaften biopharmazeutischer Materialien. Bei der Entwicklung von Arzneimitteln können sich diese Eigenschaften auf die Leistung, die Verarbeitbarkeit, die Stabilität und das Aussehen des Produkts auswirken.
Charakterisierung und Analyse von Biologika und Biosimilars
Biologische Arzneimittel erfordern hochentwickelte analytische Arbeitsabläufe für ihre Analyse und Charakterisierung, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung von GMP und gesetzlicher Vorschriften liegt. Die Entwicklung sowohl einer Original-Biotherapie als auch eines Biosimilars erfordert Studien zur Produktcharakterisierung, um ein robustes und gut spezifiziertes biologisches Arzneimittel zu erhalten.
Zugehörige technische Artikel
  • Antibodies now make up the fastest growing category of therapeutic drugs
  • Absolute Quantification (Protein-AQUA™™) is a targeted quantitative proteomics technique that exhibits robust efficacy and is being increasingly utilized for a wide variety of quantitative proteomics studies.
  • Explore various strategies for deglycosylating N-linked glycans involving PNGase F, PNGase A (Glycopeptidase A), and even native and sequential deglycosylation with endoglycosidases like Endoglycosidase H, Endoglycosidase F, and exoglycosidases.
  • O-Linked glycans are usually attached to the peptide chain through serine or threonine residues. O-Linked glycosylation is a true post-translational event and does not require a consensus sequence. The most common type of O-linked glycans contain an initial GalNAc residue (or Tn epitope): these are commonly referred to as mucin-type glycans.
  • In this study, we developed a rapid trypsin digest kit that, at elevated temperatures, yielded reliable, reproducible results in less than 2 hours on a wide variety of substrates for mass spectrometry.
  • Alle anzeigen (17)
Zugehörige Protokolle
Identität
Bestimmung der intakten Masse
Die Bestimmung der intakten Molekülmasse, die häufig mit SEC-MS und auf Basis geeigneter Standards durchgeführt wird, ist ein notwendiger Schritt bei der Charakterisierung von Biologika, von der Auswahl der Klone bis zur Überprüfung des Endprodukts. Die Analyse der intakten Molekularmasse wird üblicherweise verwendet, um die Vielfalt der Protein-/Peptidprodukte nachzuweisen und die Identität von Biologika zu überprüfen. Bei entsprechender Optimierung kann sie auch dazu eingesetzt werden, das intakte Molekulargewicht aller Proteinprodukte, einschließlich bispezifischer monoklonaler Antikörper, zu bestimmen.
Anstatt mit der unhandlichen intakten Masse eines großen biologischen Proteins umzugehen, wird ein Ansatz zur Proteinverdauungsanalyse verwendet, bei dem die Probe zunächst in wenige Fragmente aufgespalten wird, woraufhin die Separation einzeln mit spezialisierten Massenspektrometrie-Proteomikstandards durchgeführt werden kann.
Titermessung
Die Produktivität der Zelllinie, ausreichende Mengen mAk zu liefern, beeinflusst ihr wirtschaftliches Potenzial. Der Titer wird unter Einsatz der Protein-A-Affinitätschromatographie (HPLC) gemessen und dient als Grundlinienmessung. Zu Beginn der Entwicklung eines mAk soll eine große Anzahl von Erntezellkulturproben (HCC) auf IgG-Titer untersucht werden. Die Affinitätschromatographie mit einem Protein-A-Liganden wird häufig zur Bestimmung der mAk-Konzentration und zur Aufreinigung für die nachgelagerte Aggregat- und Ladungsvariantenanalyse verwendet.
Aminosäureanalyse
Die Aminosäureanalyse ist eine gängige Methode zur Feststellung der Produktidentität und wird zur Bestimmung der Aminosäurezusammensetzung eines mAk eingesetzt. Sie wird häufig zusammen mit einer Messung des Extinktionskoeffizienten durchgeführt, einer Methode, die routinemäßig zur Bestimmung des Titers zwischen verschiedenen Produktionen eingesetzt wird.
Zertifizierte Referenzmaterialien mit Werten, die durch metrologisch gültige Verfahren zugewiesen werden, sind entscheidend für die Minimierung und Kontrolle von Versuchsvariationen in allen Schritten des Arbeitsablaufs der Aminosäureanalyse, einschließlich Proteinextraktion, Fraktionierung, Anreicherung, Proteolyse und Analyse.
Peptidkartierung
Um einen Hinweis auf die Identität des mAk zu erhalten, kann der Vergleich von einfachen Peptidkartierungen einzelner Enzyme ausreichen. Durch eine detailliertere Charakterisierung therapeutischer Antikörper, einschließlich der N- oder C-terminalen Sequenzierung, der Charakterisierung von Glykanen und anderer Aspekte der Antikörperproduktion, -analyse, -aufreinigung und -fragmentierung kann die Produktentwicklung besser informiert werden. Die Massenspektrometrie in der Proteomik liefert zusätzliche Strukturinformationen.
Posttranslationale Modifikationen
N-Glykan-Analyse
Eine hochgradig variable Glykosylierung kann die Reinheit von mAk beeinträchtigen und zu einer variablen Funktion führen. Monoklonale Antikörper tragen N-Glykane auf ihrem Backbone, die mittels LC-MS freigesetzt werden können, um die Glykosylierungsmuster zu bewerten. Die Charakterisierung der N-Glykane eines monoklonalen Antikörpers ist erforderlich, um vollständige strukturelle Details des untersuchten Moleküls zu erhalten. Das Verständnis dieser N-Glykan-Pfade ist wichtig, da N-Glykane viele Eigenschaften von Glykoproteinen beeinflussen, darunter ihre Konformation, Löslichkeit, Antigenität und Erkennung durch glykanbindende Proteine.
Vergleich monoklonaler Antikörper (mAk) mit Strukturen höherer Ordnung (HOS)
Viele Faktoren beeinflussen HOS - die 3D-Struktur eines mAk - von der Wahl der Zelllinie für die mAk-Produktion bis hin zu den Bioprozessbedingungen wie Temperatur, pH-Wert und Lichtexposition. Die Wasserstoff-Deuterium-Austausch-Massenspektrometrie (HDX-MS) ist eine Methode, die einen detaillierten Einblick in die Tertiärstruktur des mAk ermöglicht.
Analyse der mAk-Modifikation
Während des mAk-Herstellungsprozesses können viele verschiedene posttranslationale Modifikationen auftreten, die stark von Prozessparametern wie Medien, Temperatur usw. beeinflusst werden. Um ein konsistentes Produkt herzustellen, ist es entscheidend, dass diese Modifikationen bei jedem Durchlauf der mAk-Synthese reproduziert werden. Die Modifikationsanalyse umfasst die Kartierung von Disulfidbrücken und die Bewertung der Glykan-Grundstruktur. Es ist auch ratsam, die Sialylierung zu quantifizieren, da Sialinsäure einen negativen Effekt auf mAk haben kann.
mAk-Ladungsverteilung
Durch posttranslationale Modifikationen (PTM) oder chemische Modifikationen können Ladungsvarianten einen erheblichen Einfluss auf die biologische Aktivität und Pharmakokinetik eines mAk haben. Die Analyse von Ladungsvarianten, die für mAk gesetzlich vorgeschrieben ist, kann mit Techniken wie der Kationenaustauschchromatographie (CEX) und der Kapillar-isoelektrischen Fokussierung (cIEF) durchgeführt werden.
Physikalische Testverfahren und Größenverteilung von mAk
Physikalische Testverfahren von mAk
Physikalische Tests dienen der Charakterisierung des Erscheinungsbildes eines mAk, z. B. der Messung von pH-Wert, Osmolalität und Konzentration. Die Packungsintegrität wird auch im Rahmen des physikalischen Prüfprotokolls bewertet, zum Beispiel die Karl-Fischer-Feuchtigkeitsanalyse oder das Eindringen von Farbstoffen zur Bestätigung der Dichtigkeitsprüfung.
Größenverteilung von HmAk
Obwohl ein einzelnes mAk-Produkt erwünscht ist, enthält das ursprüngliche Produktionsmaterial oft Größenvarianten wie Aggregate, Fragmente und Biomoleküle, die zusätzliche leichte Ketten aufweisen. Da diese die Immunogenität und Wirksamkeit beeinträchtigen können, ist es wichtig, ihr Vorhandensein zu überwachen. Die Größenausschlusschromatographie (SEC) ist die am häufigsten verwendete Methode zur Bewertung der Größenverteilung.
Sterilität & Verunreinigungen
Verunreinigungen von Wirtszellproteinen
Verunreinigungen von Wirtszellproteinen (HCP), die in Biotherapeutika in ppm-Mengen vorhanden sind, stellen ein großes Immunogenitätsrisiko dar, da sie bei Patienten eine unvorhersehbare Immunreaktion auslösen können. Ihre komplexe und vielfältige Natur macht es schwierig, sie zu entdecken oder zu überwachen. Während die meisten HCP-Verunreinigungen in den üblichen nachgelagerten Aufreinigungsverfahren wirksam entfernt werden können, stellen einige wenige HCP eine besondere Herausforderung dar. Knockouts eines schwer zu entfernenden CHO-HCP, der Lipoproteinlipase, wurden entwickelt, um die Stabilität von Polysorbaten in monoklonalen Antikörperformulierungen zu verbessern.
Überwachung von Herstellungszusätzen
Während der mAk-Entwicklung und -Herstellung muss eine Vielzahl von Herstellungszusätzen überwacht werden, darunter Detergenzien, Protein A, Transfektionsreagenzien, Antibiotika, Entschäumer und Wachstumsfaktoren.
Mikrobielle Testverfahren von mAk
Für die GMP-konforme Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln ist eine Vielzahl von mikrobiologischen Prüfverfahren erforderlich. Viele mAk werden in Mikroorganismen hergestellt, um von hohen Wachstumsraten und Ausbeuten zu profitieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Vorhandensein von mikrobiellen Verunreinigungen zu überwachen und zu kontrollieren. Ein Bestandteil der Zellwand gramnegativer Bakterien, das sogenannte Endotoxin, ruft Reaktionen hervor, die von Fieber und Schüttelfrost bis hin zu einem tödlichen septischen Schock reichen. Daher sind der Nachweis von Pyrogenen (MAT-In-vitro-Tests) und die anschließende Entfernung aus dem mAk von entscheidender Bedeutung und eine gesetzliche Vorschrift. Keimbelastungsprüfungen sollen während des gesamten mAk-Herstellungsprozesses durchgeführt werden, um das Vorhandensein einer potenziell schädlichen mikrobiellen Kontamination zu überwachen. Sterilitätsprüfungen sind ebenfalls wichtig, um die Integrität der mAk-Produktion zu bestätigen.
Highlights
From development to drug release, this interactive PDF outlines a range of reliable, consistent filters and reagents for dissolution testing protocol
Schnellanleitung für erfolgreiche Freisetzungsprüfungen
Von der Entwicklung bis zur Wirkstofffreisetzung: Diese interaktive PDF-Datei beschreibt eine Reihe zuverlässiger, konsistenter Filter und Reagenzien für Freisetzungsprüfungsprotokolle
Jetzt herunterladen
Although biologics are becoming more and more popular, their development and QC remains extremely challenging. This infographic provides some useful insight
Die Entwicklung und Qualitätskontrolle von Biologika in Angriff nehmen
Obwohl sich Biologika immer größerer Beliebtheit erfreuen, stellen ihre Entwicklung und Qualitätskontrolle nach wie vor eine große Herausforderung dar. Diese Infografik bietet einige nützliche Einblicke
Jetzt herunterladen
This series of technical articles of the Analytix Reporter special edition outlines biologics characterization being performed in the LC-MS lab.
Analytix Reporter: Pharma-Analytik & QC
In dieser Reihe technischer Artikel der Analytix Reporter-Sonderausgabe wird die Charakterisierung von Biologika beschrieben, die im LC-MS-Labor durchgeführt wird.
Jetzt herunterladen
With over 200 respondents balanced across regions, roles and company types, we believe the results of our survey to be meaningfu
Pharma-Analytik & QC: Trends, Herausforderungen, Ausblick
Bei der Untersuchung der Trends und wichtigsten Herausforderungen, mit denen die Pharma-Analytik- und QC-Gemeinschaft konfrontiert ist, haben sich vier Kernpunkte herauskristallisiert
Laden Sie Ihr Exemplar des Global Survey Report 2021 herunter