Merck
TSKgel® Alpha-2500 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
TSKgel® Alpha-2500 (7 µm) HPLC Columns
TSKgel® Alpha-2500 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® Alpha Columns
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (DI, mm)
Longitud (cm)
Tamaño de partícula (µm)
Tamaño del poro (Å)