Merck
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Trospium chloride
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H30ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
427.96
Products
Marca
Color
Peso de la fórmula
Fabricante
Forma física
Agencia
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Familia de API
Showing 1-4 of 4