Merck
Ponceau S solution BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Ponceau S solution
Ponceau S solution BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12N4Na4O13S4
Número de CAS:
Peso molecular:
760.57
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Forma física
Nivel de calidad