Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
ORBO
™
92 Carboxen
®
564 (20/45) 160/80 mg
Sinónimos:
ORBO
™
Carboxen-564 Tube
Número CE:
231-153-3
Products
Marca
Supelco (1)
Agencia
Composición química
Diámetro externo (OD, mm)
Nivel de calidad
Aplicación
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
20362
ORBO
™
92 Carboxen
®
564 (20/45) 160/80 mg,
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate