Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide
Products
Categoría de producto
gaskets (3)
Marca
Sigma-Aldrich (3)
Color
Nivel de calidad
Filtre los productos.
Showing 1-3 of 3
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
G6778
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide,
size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
Expandir
Ver Fijación de precios
G3900
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide,
size 1.5 mm × 14.5 cm, color-coded blue
Expandir
Ver Fijación de precios
G3650
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide,
size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red