Merck
Fluo 3-AM ≥90% (TLC)
Fluo 3-AM
Fluo 3-AM ≥90% (TLC)
Sinónimos:
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, FLUO 3/AM
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H50Cl2N2O23
Número de CAS:
Peso molecular:
1129.85
Products
Marca
Color
Peso de la fórmula
Forma física
Pureza
Nivel de calidad