Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Ethyl-1,1-d
2
-benzene
Fórmula lineal:
C
6
H
5
CD
2
CH
3
Número de CAS:
1861-01-4
Peso molecular:
108.18
Products
Categoría de producto
building blocks (1)
stable isotopes (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Pureza
Nivel de calidad
Isótopo
Clase Markush
Grupo Markush
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
616354
Ethyl-1,1-d
2
-benzene,
98 atom % D, 99% (CP)