Nombre del producto
Medium 199 Modified with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Referencia del producto
56312C
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo | Especificación |
---|---|
Bioburden | <= 100 CFU/g |
Osmolality (w/ NaHCO3) | - mOs/kg |
Osmolality (w/o NaHCO3) | - mOs/kg |
pH (w/ NaHCO3) | - |
pH (w/o NaHCO3) | - |
Solubility | Soluble |
Endotoxin | <= 1.0 EU/ml |
Appearance (Colour) | Off-White |
Appearance (Form) | Free Flowing Powder |