10464-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ Y
matrix Carbopack™ Y, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Sinónimos:
Adsorbente Carbopack™
About This Item
Productos recomendados
product line
Carbopack™
form
granular
packaging
bottle of 50 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
~24 m2/g
matrix
Carbopack™ Y
matrix active group
carbon
particle size
120-400 mesh
pore size
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
density
~0.38 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
- Granulares
- Friables
- Utilizadas para moléculas con un tamaño de analito relativo a C3-C20+ n-alcanos.
- Hidrófobas (pueden utilizarse en entornos muy húmedos)
En general los adsorbentes GCB ofrecen una fuerza de adsorción relativa más débil que los tamices moleculares de carbono (CMS) y una fuerza de adsorción relativa similar a la de los absorbentes compuestos por polímeros de carbono grafitizado esférico (SGPC). Nuestros productos Carbopack son un tipo de adsorbentes GCB.
- Las partículas son de malla 40 y menores
- Utilice la malla 40/60 para evitar la canalización (si se observa con un adsorbente Carbotrap® de malla 20/40)
- Utilice una malla menor (60/80, 80/100, etc.) para todas las demás aplicaciones
- Utilice el menor tamaño de partícula disponible siempre que la aplicación pueda soportar la caída de presión
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbón
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.