IRMM534A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
Sinónimos:
Aluminum alloy
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
BCR®
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
IRMM534A
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)